missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TCR Vα24-Jα18 (iNKT cell) Mouse anti-Human, BUV661, Clone: 6B11, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: BD Biosciences 750268
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
TCR Vα24-Jα18 (iNKT cell) Monoclonal antibody specifically detects TCR Vα24-Jα18 (iNKT cell) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifica
| TCR Vα24-Jα18 (iNKT cell) | |
| Monoclonal | |
| Brilliant Ultraviolet 661 | |
| Vα24JαQ TCR Chain | |
| Peptide from CDR3 loop of the invariant TCR V24 sequence | |
| RUO | |
| Human | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| 6B11 | |
| Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
| Mouse | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions that minimize unconjugated dye and antibody. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto