Learn More
Invitrogen™ TCR V beta F1 Monoclonal Antibody (8A3)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ TCR1151
Codice prodotto. 11898821
  • 548.00€ / 200µg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
TCR1151 targets TCR Beta F1 in FACS, FISH, IHC, IHC(P), IP, and WB applications and shows reactivity with Human samples. The TCR1151 immunogen is human TCR β chain constant region. TCR1151 detects TCR Beta F1 which has a predicted molecular weight of approximately 13 kDa.
The T Cell Receptor alpha beta (TCRab) is a heterodimeric membrane receptor that consists of the highly variable alpha and beta chains expressed as part of a complex with the invariant CD3 proteins. TCRab participates in the activation of T-cells in response to an antigen presented in the context of MHC. Engagement of the TCRab initiates signaling cascades that ultimately result in cellular proliferation, differentiation, cytokine production, and/or activation-induced cell death. These signaling cascades regulate T-cell development, homeostasis, activation, acquisition of effector functions and apoptosis. Cells expressing TCRab constitute the vast majority of T cells in both human and mouse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
TCR V beta F1
Monoclonal
0.15 mg/mL
200 µg di anticorpo purificato derivato da liquido di ascite murina in PBS con BSA allo 0.5% e sodio azide allo 0.1%
P0DSE2
TRB
Human TCR β chain constant region.
200 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
8A3
Unconjugated
TRB
T cell receptor beta locus; tcr beta f1; TCRB; TRB; TRB@
Mouse
Protein G
RUO
6957
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Responsibly packaged
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Pierce Purified Antibody(ies)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium azide