Learn More
OHAUS™ TD52XW Indicator
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Tipo:
TD52XW-EU
TD52XW-GB
Dimensione della confezione:
1 unità
Descrizione
- I risultati sono visibili in modo chiaro sull'ampio display retroilluminato. La tastiera alfanumerica e i tasti funzione consentono un facile utilizzo da parte dell'utente. I messaggi sullo schermo e i tasti funzione vi guideranno attraverso le operazioni.
- I risultati possono essere memorizzati nella scheda micro SD. Uscita dati tramite RS232 standard o interfacce opzionali con RS232/RS485/dispositivo USB, Ethernet e Bluetooth/WiFi. Uscita analogica e I/O discreto con relè.
- Funziona con le comuni modalità industriali e supporta un archivio di 50.000 prodotti e 1.000 profili utente che possono essere scaricati/caricati per una facile configurazione (con scheda SD). GMP/GLP con data/ora per la tracciabilità dei risultati.
Specifica
Specifica
| Tipo di collegamento | RS232 (inclusa), Seconda RS232/RS485/USB (disponibile come accessorio), Host USB (disponibile come accessorio), WiFi/Bluetooth (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio) |
| Tipo di display | LCD a matrice di punti con retroilluminazione a LED bianca |
| Dimensioni (L x P x A) | 270 x 76 x 222 mm |
| Lingue | English (US), French, German, Italian, Spanish (MX), Polish, Spanish |
| Peso (sistema metrico) | 2.600 kg |
| Tipo | TD52XW-EU |