Learn More
Ebro Electronic™ TDC 150 Termometro
Codice prodotto. 10708053
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da -50°C a +150°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10708053
Marca: Ebro Electronic™ 13401611
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Termometro, °C / °F-switchable
Therm. (Needle length: 120 mm, dia. 3mm), pointed, tef.cable 1.5m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Diametro sonda (sistema metrico) 3.5 mm
Dimensioni display 7 mm
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Applications: Temperature measurement, laboratory, process monitoring,
Altezza (sistema metrico) 24 mm
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 125 mm
Modello TDC 150
Tipo di sonda Stainless Steel Pointed
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema metrico) 0.08 kg
Product Type Low Cost Thermometer
Memorizzazione dei dati None
Max. Temperature (English) 302°F
Temperatura max (sistema metrico) 150°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Temperature Range (Metric) Da -50°C a +150°C
Calibrated No
Autonomia della batteria Approx. 5,000 hours
Tipo di batteria Lithium LR44
Accuracy ±1°C
Immersion Length 60 mm
Display LCD
Larghezza (sistema metrico) 100 mm