Learn More
TDS Calibration Standard 1382ppm, Jenway™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
- For use with calibrating TDS meters
- 1382ppm
- 500mL
Specifica
Specifica
| Tipo di soluzione | Calibration Standard |
| Tipo | Conductivity Standard |
| Quantità | 500 mL |