Learn More
Hanna Instruments™ TDS Tester Primo 2
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
180 x 50 x 25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- TDS/conductivity measurement
- Low battery LCD indicator
- Automatic temperature compensation (ATC)
- Auto-shut off
- Auto-calibration
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Automatic, at 1382 ppm |
| Compensazione della temperatura | Automatic, 0 to 60°C (32 to 122°F); β = 2%/°C |
| Precisione (Temperatura) | At 20°C |
| Dimensioni (L x P x A) | 180 x 50 x 25 mm |
| Peso (sistema metrico) | 50 g |
| Warranty | 1 Year |
| Tipo di sonda | Direct, fixed |
| Risoluzione | 1 ppm (mg/L); 0.1°C |
| Tipo | TDS Tester Primo 2 |
| Accuracy | ±2 % F.S. / ±0.5.°C |
| Vedi altri risultati |