missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
tdTomato Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-78135
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
tdTomato Polyclonal antibody specifically detects tdTomato in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot
Specifica
| tdTomato | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:10000 | |
| tomato | |
| tdTomato | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Whole antiserum | |
| Rabbit | |
| Whole Antiserum | |
| RUO | |
| Non-species specific | |
| Antisera |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto