Learn More
Cytiva TE 77 PWR Semi-Dry Transfer Unit
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Amersham ECL Semi Dry Blotter
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Tested for use with Amersham ECL Western blotting reagents
- Built-in power supply
- Use minimal buffer - only enough to saturate blotting papers and membranes
- Long-lasting perforated platinum-titanium and stainless steel electrodes give uniform, contamination-free transfers
- Use low current and voltage for transfers
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Amersham ECL Semi Dry Blotter |
| Tipo | TE 77 PWR Semi Dry Transfer Unit |