Learn More
Tecator Indicator Solution, Reagecon
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Material
- For manual titrations; indicator titrant or analyte change color and this color change are by far the most important method of end point detection.
- This high-quality indicator solution facilitates end point detection, in a clear and unambiguous manner and is an imperative for accurate manual titrimetry.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Accuracy ± 0.1% |
| Imballaggio | Amber Glass Winchester Bottle GL45 |
| Forma fisica | Liquid |
| Tecnica | Titration, Analyte Color Change |
| Quantità | 100 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- TECATOR MIXED INDICATOR SOLUTION
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301 + H311 + H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P330-Sciacquare la bocca.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P361 + P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..
- MIXTURE LIST-Contiene: METHANOL