Learn More
Cole-Parmer™ Adjustable Bath Tray for Cole-Parmer™ IC-300 Series Circulators and WBU-200 Series Water Baths
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 L
12 L
18 L
26 L
48 L
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Unheated water bath 16101-88
Unheated water bath 16101-89
Unheated water bath 16104-45
Unheated water bath 16104-53
Unheated water bath 16112-01
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Lids, trays, temperature probes, and other accessories for your bath.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Adjustable Bath Tray, for 26 Liter Baths |
| Capacità (sistema metrico) | 26 L |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Unheated water bath 16101-89 |
| Tipo | Adjustable Tray |