Learn More
Cole-Parmer™ Adjustable Bath Tray for Cole-Parmer™ IC-300 Series Circulators and WBU-200 Series Water Baths
Codice prodotto. 12767959
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 L
12 L
18 L
26 L
48 L
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Unheated water bath 16101-88
Unheated water bath 16101-89
Unheated water bath 16104-45
Unheated water bath 16104-53
Unheated water bath 16112-01
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12767959
Marca: Cole-Parmer™ 1212279
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Enhance the performance of your Cole-Parmer™ baths and circulators.
  • Lids, trays, temperature probes, and other accessories for your bath.
Specifica
Descrizione Adjustable Bath Tray, for 18 Liter Baths
Capacità (sistema metrico) 18 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) Unheated water bath 16112-01
Tipo Adjustable Tray
Materiale Stainless Steel