Learn More
Cole-Parmer™ WBU-200 Series Unheated Water Bath
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 L
12 L
18 L
26 L
48 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Constructed of durable stainless steel.
- Rugged splash-proof case.
- Integrated carrying handle for added safety.
- Designed to be used with a clip-on Tempette or Tempunit™ thermoregulator (sold separately), these water baths incorporate carrying handles for added safety.
- All water baths have stoved enamelled steel outer cases and are supplied with bridge mounting plate to hold the thermoregulator.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 6.9 gal. |
| Materiale camera | Acciaio inox |
| Descrizione | Waterbath |
| Capacità (sistema metrico) | 26 L |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Clip-on Tempette |
| Tipo | Unheated Water Bath |
| Capacità di riscaldamento | 26 to 20.5 L |
| Materiale | Stainless Steel |
| Temperatura massima (sistema metrico) | 200°C |
| Lunghezza (sistema metrico) | 530 mm |
| Vedi altri risultati |