Learn More
Cole-Parmer™ WBU-200 Series Unheated Water Bath
Codice prodotto. p-8011209
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 L
12 L
18 L
26 L
48 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11513779
Marca: Cole-Parmer™ 1610188
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This WBU-200 Series Unheated Water Bath features a corrosion resistant stainless steel inner for easy cleaning.
  • Constructed of durable stainless steel.
  • Rugged splash-proof case.
  • Integrated carrying handle for added safety.
  • Designed to be used with a clip-on Tempette or Tempunit™ thermoregulator (sold separately), these water baths incorporate carrying handles for added safety.
  • All water baths have stoved enamelled steel outer cases and are supplied with bridge mounting plate to hold the thermoregulator.
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 3.2 gal.
Materiale camera Acciaio inox
Descrizione Waterbath
Capacità (sistema metrico) 12 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) Clip-on Tempette
Tipo Unheated Water Bath
Capacità di riscaldamento 11.6 to 8.4 L
Materiale Stainless Steel
Temperatura massima (sistema metrico) 200°C
Lunghezza (sistema metrico) 354 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 329 mm
Larghezza (sistema metrico) 325 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 300 mm
Altezza (sistema imperiale) 6.8 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 5.9 in.
Altezza (sistema metrico) 172 mm
Altezza (sistema metrico) interno 150 mm
Profondità (sistema imperiale) 2.6 in.
Profondità (sistema metrico) 65 mm
Peso (sistema metrico) 6.1 kg