Learn More
Soluzione tampone tecnico pH 7
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8014339
Click to view available options
Quantità:
250 ml
1000 mL
Imballaggio:
10 Bottles
25 Bottles
Bottiglia
Dimensione della confezione:
250mL
Pezzo
pezzi 25
Codice prodotto. 11745164
Marca: WTW 108802
Edge
Precise and traceable to NIST (National Institute of Standards and Technology), their accuracy is ± 0,03 pH.
  • Precise and traceable to NIST (National Institute of Standards and Technology, USA in bulk size of 250 ml with built-in dosing vessel standard buffer
  • Life up to 3 years (unopened)
  • Thrifty use
  • Easiest handling by means of dosing device
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
pH 7
Forma fisica Liquido
Quantità 250 ml
Imballaggio Bottiglia
Tracciabilità a NIST
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc acetate dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Zinc di(acetate)