Learn More
BRAND™ Technical Quality PFA Bottle
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With screw caps made of ETFE
- These bottles contain a small fraction of reprocessed PFA from our production process
- The physical properties and chemical resistance compare with high purity PFA
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | PFA |
| Bocca | Stretta |
| Materiale chiusura | ETFE |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |