Learn More
behr Labor-Technik™ Technik™ Stand
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
12 Cod Air Coolers
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stand for 12 COD air condensers
- Damping elements made of rubber prevent glass from breaking when inserting it in the stand
Specifica
Specifica
| Product Type | Supporto |
| Descrizione | LS 12 Stand for 12 COD air condensers |
| Da utilizzare con (applicazione) | 12 Cod Air Coolers |
| Quantità | 1 Ea. |