Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Bruciatore Teclu
Click to view available options
Tipo di gas:
Gas naturale
Propane
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Air regulation
- Needle valve
- Variant of Bunsen burner
Specifica
Specifica
| Product Type | Teclu Burner |
| Tipo di gas | Propane |
| Diametro (sistema metrico) | 17 mm (Head) |
| Diametro (sistema metrico) esterno provetta di miscelazione | 14 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 155 mm |
| Temperatura max (sistema metrico) | 1530°C |
| N. per confezione | 1 Ea. |
| Peso (sistema metrico) | 260 g |