Learn More
Tedizolid, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
Descrizione
Tedizolid (TR 700
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tedizolid |
| CAS | 856866-72-3 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C17H15FN6O3 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | TR 700 Torezolid DA-7157 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 10 mg/mL (27.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1O[C@@H](CO)CN1C2=CC=C(C3=CC=C(C4=NN(C)N=N4)N=C3)C(F)=C2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 370.34 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.