missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tedizolid, MedChemExpress

Codice prodotto. 16408807
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16408807

Marca: Medchem Express HY14855

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Tedizolid (TR 700; Torezolid; DA-7157) is a novel oxazolidinone, acting through inhibition of bacterial protein synthesis by binding to 23S ribosomal RNA (rRNA) of the 50S subunit of the ribosome.

Tedizolid (TR 700

Specifica

Materiale o nome chimico Tedizolid
CAS 856866-72-3
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H15FN6O3
Quantità 5 mg
Sinonimo TR 700 Torezolid DA-7157
Informazioni di solubilità DMSO : 10 mg/mL (27.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1O[C@@H](CO)CN1C2=CC=C(C3=CC=C(C4=NN(C)N=N4)N=C3)C(F)=C2
Molecular Weight (g/mol) 370.34
Peso formulazione 370.34
Percent Purity 99.19%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato