Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA Sieves
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Non-contaminating and resistant to most chemicals
- Ideal for coarse sorting or draining of aggressive media
- Handle hooks over edge of vessel for draining
Specifica
Specifica
| Dimensione del poro | 1 mm |
| Tipo | Setaccio |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 3 in. |
| Materiale | PFA |
| Standard USA | No. 16 |
| Dimensioni (sistema metrico) | 180 mm long with handle |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 76 mm |
| Screen Size | 16 Mesh |
| Sieve Number | 16 |