Learn More
Techne™ Dip Cooler, Chiller with Immersion Probe
Codice prodotto. 15385253
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) flessibile:
85 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15385253
Marca: Techne™ 1457609
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Quickly cool liquids down to -31°F
Immersion chillers, used in conjunction with Techne™ immersion circulators, are capable of reaching temperatures of -4°F (-20°C) or -31°F (-35°C). These compact chillers feature an immersion cooling probe, designed to fit securely into the corner of Techne™ liquid calibration baths by the means of a specially designed mounting bracket (supplied). The cooling probe immediately extracts heat from the liquid once it is placed in the bath. The chillers work most efficiently when liquid flows over the cooling probe. Other baths may be used as long as the flexible hose attached to the cooling probe does not come in contact with the liquid.
Specifica
Gamma di temperatura -35°C
Modello RU-500
Lunghezza (sistema metrico) flessibile 85 mm
Tensione 115 V