missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TEKT2 Monoclonal Antibody (OTI1E6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA809968
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Structural component of ciliary and flagellar microtubules. Plays a key role in the assembly or attachment of the inner dynein arm to microtubules in sperm flagella and tracheal cilia. Forms filamentous polymers in the walls of ciliary and flagellar microtubules.Specifica
| TEKT2 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9UIF3 | |
| TEKT2 | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-244 of human TEKT2 produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI1E6 | |
| Unconjugated | |
| TEKT2 | |
| TEKTB1, TEKTIN-T, h-tektin-t | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 27285 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto