Learn More
TEKT2 Monoclonal Antibody (OTI1E6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA809968S
Descrizione
TEKT2 Monoclonal antibody specifically detects TEKT2 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| TEKT2 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q16526 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 1407 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI1E6 | |
| Unconjugated | |
| CRY1 | |
| AU014974; h-tektin-t; TEKT2; TEKTB1; tektin 2; tektin 2 (testicular); tektin-2; tektin-B1; TEKTIN-T; Testicular tektin; testicular tektin B1-like protein | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 502-584 of human CRY1 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.