Learn More
Tocris Bioscience™ Telenzepine dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30001200
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 30001200
Marca: Tocris Bioscience™ 1122/10
Potent, selective M1 antagonist
Selective high affinity muscarinic M1 receptor antagonist (Ki = 0.94 nM). Inhibits gastric acid secretion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 147416-96-4
Formula molecolare C19H24Cl2N4O2S
Specifica
Materiale o nome chimico Telenzepine dihydrochloride
Quantità 10 mg
Peso formulazione 443.39
Purezza >98%
Peso molecolare 443.387