Learn More
Sampling Systems™ TeleScoop Water Sampler
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1000 mm
1200 mm
2500 mm
2800 mm
3000 mm
4500 mm
6000 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Dual locking system and multi angle adaptor elbow so that numerous attachments can be preset to angles for effective sampling
- Attachments are quickly and easily changed without the need for using additional tools
- Variety of compatible sampling accessories
- Ideal for sampling from river banks, overhead gantries, etc.
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Telescopic Rod |
| Materiale | Aluminum |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Monouso | Reusable |
| Graduato | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Lunghezza (sistema metrico) | 2500 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido