Learn More
Corning™ Telescopic Suction Tubes
Codice prodotto. p-7184583 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 to 10 mL
25 to 100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16862110
Marca: Corning™ 6867
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Corning™ Telescopic Suction Tubes for quick and precise dispensing of acids, bases and solvents
  • Suction tube
  • For use with Bottle Top Dispenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Telescopic Suction Tube
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO 8655
Volume (sistema metrico) 2.5 to 10 mL
Da utilizzare con (applicazione) Quick and precise dispensing of acids, bases and solvents
Da utilizzare con (apparecchiatura) 2.5-10 mL Bottle Top Dispenser