Learn More
BRAND™ Filling Tube for Dispensette™ S / S Organic
Manufactured from FEP, these Telescoping Filling Tubes adjust to various bottle heights.
Marca:  BRAND™ 708212
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01260kg
Codice prodotto. 15408023
  • 23.05€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • FEP
Specifica
Specifica
FEP
1/Pk.
6 mm
1, 2, 5, 10 mL Nominal Capacity
From 125 to 240 mm