Learn More
BRAND™ Filling Tube for Dispensette™ S / S Organic
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro collo esterno (sistema metrico):
6 mm
7.6 mm
Lunghezza (sistema metrico):
From 125 to 240 mm
From 170 to 330 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- FEP
Specifica
Specifica
| Materiale | FEP |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 25, 50, 100mL nominal capacity |
| Quantità | 1/Pk. |
| Lunghezza (sistema metrico) | From 170 to 330 mm |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 7.6 mm |