Learn More
Tellurium, 99.8%, (trace metal basis), powder, -200 mesh
Codice prodotto. 10005973 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10005973
Marca: Thermo Scientific Acros 315995000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13494-80-9 | Te | 127.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13494-80-9
Formula molecolare Te
Molecular Weight (g/mol) 127.60
Numero MDL MFCD00134062
InChI Key PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC Name tellurium
SMILES [Te]
Specifica
Punti di ebollizione 990.0°C
Materiale o nome chimico Tellurium
Punto di fusione 450.0°C
Colore Black to Gray
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Fieser 15,298
Indice di Merck 15, 9263
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in h2so4,hno3 and koh,insoluble in benzene and carbon disulfide
Peso formulazione 127.6
Percent Purity 99.8%
Grado Base per metalli in tracce