Learn More
Tellurium, 99.999%, (trace metal basis), powder, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 990.0°C |
| Materiale o nome chimico | Tellurium |
| Punto di fusione | 450.0°C |
| Colore | Black to Gray |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 100 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.999% |
| Indice di Merck | 15,9263 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in h2so4, hno3 and koh, insoluble in benzene and carbon disulfide |
| Peso formulazione | 127.6 |
| Vedi altri risultati |