Learn More
Tellurium(IV) bromide, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. p-7080337
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11394879
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 075101.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10031-27-3 | Br4Te | 447.22 g/mol
Used as organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10031-27-3
Formula molecolare Br4Te
Molecular Weight (g/mol) 447.22
Numero MDL MFCD00049575
InChI Key PTYIPBNVDTYPIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tellurium tetrabromide, tellurium iv bromide, tellurium bromide tebr4 , t-4, unii-7a29efj1af, 7a29efj1af, tetrabromo-, e4-tellane, tebr4, acmc-1bozh, tellurium iv bromide, ultra dry
PubChem CID 82311
IUPAC Name tetrabromo-λ⁴-tellane
SMILES Br[Te](Br)(Br)Br
Specifica
Punti di ebollizione 420°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Tellurium (IV) bromide
Punto di fusione 380°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2923
Indice di Merck 14,9125
Informazioni di solubilità Decomposes in water forming TeO2 and HBr
Peso formulazione 447.27
Percent Purity 99.9%
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 4.31 g/mL at 15°C