Learn More
Tellurium(IV) chloride, 99%
Codice prodotto. p-221638 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10702241
Marca: Thermo Scientific Acros 194740250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10026-07-0 | Cl4Te | 269.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-07-0
Formula molecolare Cl4Te
Molecular Weight (g/mol) 269.4
Numero MDL MFCD00011262
InChI Key SWLJJEFSPJCUBD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tellurium tetrachloride, telluric chloride, tellurium chloride, tetrachlorotellurium, tellurium iv chloride, tellurium chloride tecl4 , t-4, unii-dny2r5498h, tellurium chloride, t-4, telluricchloride, tecl4
PubChem CID 61443
SMILES Cl[Te](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 380.0°C
Materiale o nome chimico Tellurium(IV) chloride
Punto di fusione 224.0°C
Nota nome 99%
Colore White to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Formula lineare TeCl4
Fieser 09,443; 10,377; 12,457; 16,316
Indice di Merck 15, 9268
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose. Other solubilities: forming teo2 and hcl, soluble in absolute alcohol and toluene
Peso formulazione 269.4
Percent Purity 99%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 3.26
Densità 3.2600g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tellurium(IV) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.