Learn More
Tellurium(IV) iodide, 99% (metals basis)
Codice prodotto. p-7080382
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11345039
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087795.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7790-48-9 | I4Te | 635.218 g/mol
Tellurium(IV) iodide is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-48-9
Formula molecolare I4Te
Molecular Weight (g/mol) 635.218
Numero MDL MFCD00049578
InChI Key XCOKHDCPVWVFKS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tellurium tetraiodide, tellurium iv iodide, tellurium iodide tei4 , t-4, unii-zb48i033v5, tetraiodo-, e4-tellane, tei4, tellurium iv iodide-te
PubChem CID 82255
SMILES [Te](I)(I)(I)I
Specifica
Punti di ebollizione (decomposition)
Materiale o nome chimico Tellurium (IV) iodide
Punto di fusione 280°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2923
Indice di Merck 14,9127
Informazioni di solubilità Decomposes slowly in cold water to TeO2 and HI
Peso formulazione 635.22
Percent Purity 99%
Odore Acrid
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 5.403 g/mL at 15°C