Learn More
Tellurium(IV) oxide, 99+%
Codice prodotto. 10042910 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 10042910
Marca: Thermo Scientific Acros 222590500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7446-07-3 | O2Se | 110.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7446-07-3
Formula molecolare O2Se
Molecular Weight (g/mol) 110.97
Numero MDL MFCD00003562
InChI Key JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
PubChem CID 24007
IUPAC Name (oxo-λ⁴-selanylidene)oxidane
SMILES O=[Se]=O
Specifica
Punti di ebollizione 1245°C
Materiale o nome chimico Tellurium(IV) oxide
Punto di fusione 733°C
Nota nome 99+%
Colore White to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare TeO2
Indice di Merck 15, 9265
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. acids and alkalies,slightly soluble in diluted acids
Peso formulazione 159.6
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Glass bottle
Densità 5.67g/mL