Learn More
Thermo Scientific™ Temperature Chart Recorder Paper
Codice prodotto. 10354557 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Gamma di temperatura:
-200°C to 0°C
-40°C to +25°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 50
Codice prodotto. 10354557
Marca: Thermo Scientific™ 7289
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Thermo Scientific™ Temperature Chart Recorder Paper in seven-day circular temperature chart recorders.
Use Thermo Scientific™ Temperature Chart Recorder Paper in seven-day circular temperature chart recorders.
  • 6″ (15.2cm) diameter
  • For use in freestanding and panel-mounted chart recorders
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Chart Recorder Paper
Gamma di temperatura -200°C to 0°C
Stile Freestanding
Da utilizzare con (apparecchiatura) Free-Standing and Panel-Mounted Chart Recorders
Opzioni di monitoraggio Recorder
Autonomia fase statica 7 Days
Diametro (sistema imperiale) 6 in.
Diametro (sistema metrico) 15.2 cm