Learn More
Dostmann Electronic™ Strumento temperatura-umidità
Codice prodotto. 10543113
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
Lungh. 130 mm x larg. 70 mm x alt. 25 mm
L 170 mm x P 50 mm x A 17 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10543113
Marca: Dostmann Electronic™ 50200560
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This robust, reliable, ready-to-use temperature humidity instrument is a perfectly designed instrument for climatic measurements (HVAC branch).
  • Perfectly designed instrument for climatic meas­ure­ments (HVAC branch). 
    • The measuring instruments are perfect for measuring room climate (HVAC)
    • For detecting critical temperature-humidity environments: moul-risk in living quarters
    • The flexible combination sensor of P330 is excellent useable for measurements at hard-to-access points
Specifica
Tipo Strumento temperatura-umidità
Intervallo di umidità 0 - 100%
Accuracy ±3%
Temperature Range (Metric) Da –40 a 70 °C
Precisione termica ±0.5 °C
Tipo di display LCD
Materiale Plastica
Dimensioni (L x P x A) L 170 mm x P 50 mm x A 17 mm
Peso (sistema metrico) 130 g