Learn More
Thermographic Measurements Ltd Indicatori di temperatura a orologio
Codice prodotto. 17777514
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
116°C to 138°C
232°C to 260°C
Da 143 a 166°C
Da 171 a 193°C
Da 60 a 82°C
Da 88 a 110°C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 500
Codice prodotto. 17777514
Marca: Thermographic Measurements Ltd M05CTHERG4D01P1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Specifica
    Certificazione/Conformità ISO 9001
    Dimensioni quadrante (sistema imperiale) 0.15 in.
    Dimensioni quadrante (sistema metrico) 14 mm
    Monouso Single-use
    Da utilizzare con (applicazione) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
    Altezza (sistema imperiale) 0.55 in.
    Altezza (sistema metrico) 14 mm
    Intervallo di umidità 40 to 60%
    Lunghezza (sistema metrico) 14 mm
    Materiale Polyester Film, Acrylic Adhesive
    Tempo di misurazione 2 to 5 seconds
    Modello Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 116°C to 138°C (240°F to 280°F) Range 4
    Riempimento termometro Wax-melt Technology
    Peso (sistema metrico) 9 g
    Product Type Irreversible Temperature Indicator
    Lunghezza (sistema imperiale) 0.55 in.
    Descrizione Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 116°C to 138°C (240°F to 280°F)
    Max. Temperature (English) 280°F
    Temperatura max (sistema metrico) 138°C
    Min. Temperature (English) 240°F
    Min. Temperature (Metric) 116°C
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 240°F to 280°F
    Temperature Range (Metric) 116°C to 138°C
    Calibrated Sì
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    Accuracy ±1°C
    Suddivisione 116°C, 121°C, 127°C, 132°C, 138°C (240°F, 250°F, 260°F, 270°F, 280°F)
    Display 116/121/126/131/138°C
    Bilancia Dual °C (°F)