Learn More
Thermographic Measurements Ltd Etichetta per punto di misurazione della temperatura
Codice prodotto. 17767514
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
104 °C
116 °C
149 °C
199 °C
44 °C
46 °C
82 °C
99 °C
Dimensione della confezione:
pezzi 2500
pezzi 50
Codice prodotto. 17767514
Marca: Thermographic Measurements Ltd M01ETHE099D01P1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Contenitori di etichette per misurazioni di temperatura. Le etichette per punti di misurazione della temperatura Thermographic™ rappresentano una soluzione perfetta.
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Specifica
    Certificazione/Conformità ISO 9001
    Monouso Single-use
    Da utilizzare con (applicazione) Per l'industria elettronica, automobilistica, aerospaziale, siderurgica, metallurgica e delle materie plastiche, laboratori di ricerca, strumentazione, servizi medici, industria alimentare
    Altezza (sistema imperiale) 0.51 in.
    Altezza (sistema metrico) 13 mm
    Intervallo di umidità 40 to 60%
    Lunghezza (sistema metrico) 12 mm
    Materiale Polyester Film, Acrylic Adhesive
    Tempo di misurazione 2 to 5 seconds
    Modello Thermax Encapsulated Temperature Indicator 99°C (210°F)
    Riempimento termometro Wax-melt Technology
    Peso (sistema metrico) 9 g
    Product Type Etichetta del punto di misura della temperatura
    Lunghezza (sistema imperiale) 0.41 in.
    Descrizione Thermax Encapsulated Temperature Indicator 99°C (210°F)
    Max. Temperature (English) 210°F
    Temperatura max (sistema metrico) 99°C
    Min. Temperature (English) 210°F
    Min. Temperature (Metric) 99°C
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 210°F
    Temperature Range (Metric) 99 °C
    Calibrated Sì
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    Accuracy ±1°C
    Suddivisione Single Temperature
    Bilancia Dual °C (°F)