Learn More
Thermographic Measurements Ltd Etichetta per punto di misurazione della temperatura
Codice prodotto. p-8000483
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
104 °C
116 °C
149 °C
199 °C
44 °C
46 °C
82 °C
99 °C
Dimensione della confezione:
pezzi 2500
pezzi 50
Codice prodotto. 11710929
Marca: Thermographic Measurements Ltd M01ETHE104D01P1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contenitori di etichette per misurazioni di temperatura. Le etichette per punti di misurazione della temperatura Thermographic™ rappresentano una soluzione perfetta.
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Specifica
    Certificazione/Conformità ISO 9001
    Monouso Single-use
    Da utilizzare con (applicazione) Per l'industria elettronica, automobilistica, aerospaziale, siderurgica, metallurgica e delle materie plastiche, laboratori di ricerca, strumentazione, servizi medici, industria alimentare
    Altezza (sistema imperiale) 0.51 in.
    Altezza (sistema metrico) 13 mm
    Intervallo di umidità 40 to 60%
    Lunghezza (sistema metrico) 12 mm
    Materiale Polyester Film, Acrylic Adhesive
    Tempo di misurazione 2 to 5 seconds
    Modello Thermax Encapsulated Temperature Indicator 104°C (219°F)
    Riempimento termometro Wax-melt Technology
    Peso (sistema metrico) 9 g
    Product Type Etichetta del punto di misura della temperatura
    Lunghezza (sistema imperiale) 0.41 in.
    Descrizione Thermax Encapsulated Temperature Indicator 104°C (219°F)
    Max. Temperature (English) 219°F
    Temperatura max (sistema metrico) 104°C
    Min. Temperature (English) 219°F
    Min. Temperature (Metric) 104°C
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 219°F
    Temperature Range (Metric) 104 °C
    Calibrated Sì
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    Accuracy ±1°C
    Suddivisione Single Temperature
    Bilancia Dual °C (°F)