Learn More
Dostmann Electronic™ Immersion Temperature Probe
Codice prodotto. 10335548
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
130 mm
220 mm
300 mm
Temperature Range (Metric):
-100°C to +1100°C
-200°C to +1100°C
-40°C to +400°C
Diametro sonda (sistema metrico):
1 mm
1.5 mm
3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10335548
Marca: Dostmann Electronic™ 60100576
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dostmann Electronic™ Immersion Temperature Probe is useful for temperature measurements in liquids and powdered materials.
  • Type K according to EN 60584-1
  • NiCr-Ni
  • Mineral-insulated
Specifica
Diametro sonda (sistema metrico) 3 mm
Da utilizzare con (applicazione) For Measuring In Liquid And Powdered Materials
Include No handle, or cable
Lunghezza (sistema metrico) 220 mm
Product Type Temperature Probe
Descrizione Flexible probe
Temperature Range (Metric) -200°C to +1100°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) P410 / TC301 / TC 309 / Mini-K