Learn More
Dostmann Electronic™ Immersion Temperature Probe
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
130 mm
220 mm
300 mm
Temperature Range (Metric):
-100°C to +1100°C
-200°C to +1100°C
-40°C to +400°C
Diametro sonda (sistema metrico):
1 mm
1.5 mm
3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Type K according to EN 60584-1
- NiCr-Ni
- Mineral-insulated
Specifica
Specifica
| Diametro sonda (sistema metrico) | 1 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per prodotti liquidi, a gas e morbidi |
| Include | No handle, or cable |
| Lunghezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Product Type | Sensore temperatura |
| Descrizione | Flexible probe |
| Temperature Range (Metric) | -200°C to +1100°C |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | P410 / TC301 / TC 309 / Mini-K |