Learn More
Dostmann Electronic™ Sensore temperatura
Codice prodotto. 11816850
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1000 mm
6000 mm
Temperature Range (Metric):
-40°C to +480°C
Up to 400°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11816850
Marca: Dostmann Electronic™ 60100088
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dostmann Electronic™ Temperature Sensor, Thermocouple is a plug and cable type temperature sensor suitable for variety of temperature measurements demands.
  • Type K according to EN 60584-1
  • NiCr-Ni
  • Mineral-insulated
Specifica
Diametro sonda (sistema metrico) 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 1000 mm
Product Type Temperature Sensor
Descrizione Steel braiding with thermocouple strip
Temperature Range (Metric) -40°C to +480°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) P410 / TC301 / TC 309 / Mini-K