Learn More
Dostmann Electronic™ Sensore temperatura
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1000 mm
6000 mm
Temperature Range (Metric):
-40°C to +480°C
Up to 400°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Type K according to EN 60584-1
- NiCr-Ni
- Mineral-insulated
Specifica
Specifica
| Diametro sonda (sistema metrico) | 3 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |
| Product Type | Temperature Sensor |
| Descrizione | Steel braiding with thermocouple strip |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to +480°C |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | P410 / TC301 / TC 309 / Mini-K |