Learn More
Bochem™ Morsetti in ghisa temperata
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
16.5 mm
16.5 mm
16.8 mm
36 mm
Product Type:
Morsetti doppi ad angolo retto in ghisa temprata
Morsetti in ghisa temperata
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Malleable cast iron (DIN 12895)
- Type 1: Thumb screw M8
- Type 4: Safety screw type heart M8
Specifica
Specifica
| Materiale | Ghisa temperata |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 16.5 mm |
| Product Type | Morsetti doppi ad angolo retto in ghisa temprata |
| Dimensioni filo | M8 |
| Descrizione | Screw Type: Cross |
| Quantità | 1 ciascuno |