Learn More
Bochem™ Morsetti in ghisa temperata
Codice prodotto. 10271632
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
16.5 mm
16.5 mm
16.8 mm
36 mm
Product Type:
Morsetti doppi ad angolo retto in ghisa temprata
Morsetti in ghisa temperata
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10271632
Marca: Bochem™ 5369
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In ghisa malleabile (DIN 12895)
  • Malleable cast iron (DIN 12895)
  • Type 1: Thumb screw M8
  • Type 4: Safety screw type heart M8
Specifica
Materiale Ghisa temperata
Diametro (sistema metrico) esterno 36 mm
Product Type Morsetti doppi ad angolo retto in ghisa temprata
Dimensioni filo M8
Descrizione Screw Type: 1 Thumb screw M8
Quantità 1 ciascuno