Learn More
Bochem™ Morsetti in ghisa temperata
Codice prodotto. 10604701
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
16.5 mm
16.5 mm
16.8 mm
36 mm
Product Type:
Morsetti doppi ad angolo retto in ghisa temprata
Morsetti in ghisa temperata
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10604701
Marca: Bochem™ 5362
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In ghisa malleabile (DIN 12895)
  • Ghisa malleabile (DIN 12895)
  • Tipo 1: Vite ad aletta M8
  • Tipo 4: Vite di sicurezza di tipo centrale M8
Specifica
Materiale Ghisa temperata
Diametro (sistema metrico) esterno 16.5 mm
Product Type Morsetti in ghisa temperata
Dimensioni filo M8
Descrizione Screw Type: Swivel
Quantità 1 ciascuno