Learn More
Bochem™ Tempered Cast Iron Foot for Rod
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
80 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Tempered Cast Iron |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 80 mm |
| Diametro (sistema metrico) asta | 12 mm |
| Product Type | Foot for Rod |
| Quantità | 1 Pk. |