Learn More
Bochem™ Tempered cast iron Tripods
Codice prodotto. 10794723
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
100 mm
140 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10794723
Marca: Bochem™ 5232
Solo null disponibili
Specifica
Materiale Tempered Cast Iron
Lunghezza (sistema metrico) 210 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 140 mm
Product Type Tripods
Quantità 1 Pk.