Learn More
Bochem™ Tempered cast iron Tripods
Codice prodotto. p-8005072
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
100 mm
140 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10085150
Marca: Bochem™ 5230
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale Tempered Cast Iron
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 100 mm
Product Type Tripods
Quantità 1 Pk.