Learn More
Bochem™ Tempered cast iron Tripods
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
100 mm
140 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Tempered Cast Iron |
| Lunghezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 100 mm |
| Product Type | Tripods |
| Quantità | 1 Pk. |